Learn More
MP Biomedicals™ Suero de conejo
Este suero de conejo se deriva de la sangre de animales adultos sanos.El suero de conejo se utiliza para llevar a cabo cultivos de Borrelia burgdorferi, el agente causante de la enfermedad de Lyme.
Marca: MP Biomedicals™ 092941154
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
Este suero de conejo se deriva de la sangre de animales adultos sanos y se utiliza como soporte para cultivos de Borrelia burgdorferi, el agente causante de la enfermedad de Lyme.
Declaración de uso:A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical™ se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.Para obtener más información, póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente.
Especificaciones
Adulta | |
Líquido | |
500 mL | |
Estéril | |
Soporte para cultivos de Borrelia burgdorferi |
Rabbit | |
Suero de conejo | |
De 4 a 6,6 g/dl | |
Cartucho de 0,2 micrómetros |