Learn More
Rabbit anti-Sheep IgM (H+L) Secondary Antibody, Biotin, Novus Biologicals™
Código de producto. 30232301 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30232301 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30232301
Marca: Novus Biologicals NBP268363B
Rabbit Polyclonal Antibody
IgM (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgM (H+L) in Sheep samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno IgM (H+L)
Aplicaciones ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado Biotin
Formulación PBS
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Ovine IgM
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Secondary
Especies diana Sheep
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG