missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Rabbit anti-Sheep IgA Secondary Antibody, DyLight 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 30232119 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30232119 1 mL 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30232119 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP268361V

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

IgA Polyclonal antibody specifically detects IgA in Sheep samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IgA
Aplicaciones ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 405
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Immunoglobulin A
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Ovine IgA
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Immunology
Primario o secundario Secondary
ID de gen (Entrez) 3493
Especies diana Sheep
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.