Learn More
Rabbit anti-Rat IgG (H+L) Secondary Antibody (Pre-adsorbed), Novus Biologicals™
Código de producto. p-200067856 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
18576671 0.5 mg 0.50 miligramo
1 options
Código de producto. 18576671 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP1754190.5mg
Rabbit Polyclonal Antibody
IgG (H+L) Polyclonal specifically detects IgG (H+L) in Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoassay, Immunomicroscopy, Chemiluminescence Immunoassay.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno IgG (H+L)
Aplicaciones Immunoassay
Clasificación Polyclonal
Concentración 4.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Purified Rat IgG (H&L)
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.5 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Immunology
Primario o secundario Secondary
Especificidad de la prueba Based on IEP, this antibody reacts with heavy gamma chains on rat IgG and light chains on all rat immunoglobulins. This antibody has been pre-adsorbed against human serum proteins.
Especies diana Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C. Do not freeze.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only