missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Rabbit anti-Porcine IgG (H+L) Secondary Antibody, Alkaline Phosphatase, Novus Biologicals™

Código de producto. 18735113 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad unitSize
18735113 1 mg 1 miligramo
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18735113

Marca: Novus Biologicals NB1206778

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

IgG (H+L) Polyclonal specifically detects IgG (H+L) in Porcine samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IgG (H+L)
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alkaline Phosphatase (AP)
Dilución Western Blot 1:500 - 1:2500, ELISA 1:14000, Immunohistochemistry 1:200 - 1:1000
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Swine IgG whole molecule
Método de purificación Multi-step
Cantidad 1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Immunology
Primario o secundario Secondary
Especificidad de la prueba Assay by immunoelectrophoresis resulted in a single precipitin arc against anti-Alkaline Phosphatase (calf intestine), anti-Rabbit Serum, Swine IgG, and Swine Serum.
Especies diana Pig
Contenido y almacenamiento Store at 4C. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.