missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Rabbit anti-Monkey IgG Fc Secondary Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18651789 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18651789 1 mL 1 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18651789

Proveedor: Novus Biologicals NBP269496

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

IgG Fc Polyclonal antibody specifically detects IgG Fc in Monkey samples. It is validated for Immunoelectrophoresis
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IgG Fc
Aplicaciones Immunoelectrophoresis
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Formulación Whole antiserum
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Highly purified normal IgG isolated from pooled rhesus monkey serum. Freund's complete adjuvant is used in the first step of the immunization procedure
Método de purificación Whole Antiserum
Cantidad 1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Immunology
Primario o secundario Secondary
Reconstitución Reconstitute the lyophilized antiserum by adding 1 mL sterile distilled water. Dilutions may be prepared by adding phosphate buffered saline (PBS, pH 7.2).
Especies diana Monkey
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Lyophilized
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.