Learn More
Rabbit anti-Human IgG (H+L) Secondary Antibody, DyLight 755, Novus Biologicals™
Código de producto. 18731891 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mL
Tamaño de la unidad:
0.50 ml
18731891 0.5 mL 0.50 ml
1 options
Código de producto. 18731891 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB1206715IR
Rabbit Polyclonal Antibody
IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgG (H+L) in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Peptide ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno IgG (H+L)
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Peptide ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 755
Formulación 50mM Sodium Borate
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Human IgG whole molecule
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.5 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Immunology
Primario o secundario Secondary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG