missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Rabbit anti-Guinea Pig IgG (H+L) Secondary Antibody, PerCP, Novus Biologicals™

Código de producto. 30230535 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30230535 1 mL 1 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30230535

Marca: Novus Biologicals NBP174881PCP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgG (H+L) in Guinea Pig samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoassay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IgG (H+L)
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoassay
Clasificación Polyclonal
Conjugado PerCP
Formulación PBS
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This Rabbit anti-Guinea Pig IgG (H+L) Secondary Antibody was developed against purified guinea pig IgG (H&L).
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Immunology
Primario o secundario Secondary
Especies diana Guinea Pig
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.