missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Rabbit anti-Goat IgG (H+L) Secondary Antibody, PE, Novus Biologicals™

Código de producto. 30227836 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mL
Tamaño de la unidad:
0.50 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30227836 0.5 mL 0.50 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30227836

Marca: Novus Biologicals NBP172707PE

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgG (H+L) in Goat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Fluorophore-linked immunosorbent assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IgG (H+L)
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Fluorophore-Linked Immunosorbent Assay
Clasificación Polyclonal
Conjugado PE
Formulación PBS
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Goat IgG whole molecule
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.5 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Immunology
Primario o secundario Secondary
Especies diana Goat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.