missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Rabbit anti-Equine IgG (H+L) Secondary Antibody, DyLight 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 30230687 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mL
Tamaño de la unidad:
0.50 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30230687 0.5 mL 0.50 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30230687

Marca: Novus Biologicals NB1206700UV

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgG (H+L) in Equine samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IgG (H+L)
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 350
Formulación 50mM Sodium Borate
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Horse IgG whole molecule
Método de purificación Multi-step
Cantidad 0.5 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Immunology
Primario o secundario Secondary
Especies diana Equine
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.