missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Rabbit anti-Canine IgG Fc Secondary Antibody, Rhodamine, Novus Biologicals™

Código de producto. 18202912 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1.5 mg
Tamaño de la unidad:
1.50 miligramo
Código de producto. Cantidad unitSize
18202912 1.5 mg 1.50 miligramo
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18202912

Marca: Novus Biologicals NBP173351

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

IgG Fc Polyclonal antibody specifically detects IgG Fc in Canine samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IgG Fc
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado Rhodamine
Dilución Flow Cytometry 1:1:10 - 1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:1000 - 1:5000, Fluorophore-linked immunosorbent assay 1:10000 - 1:50000
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Dog IgG F(c) fragment
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 1.5 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Secondary
Especificidad de la prueba No reaction was observed against Dog IgG F(ab').
Reconstitución Reconstitute with 1.0 ml deionized water (or equivalent).
Especies diana Canine
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.