missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Rabbit anti-Canine IgG Fc Secondary Antibody, Allophycocyanin, Novus Biologicals™

Código de producto. 30229746 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mL
Tamaño de la unidad:
0.50 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30229746 0.5 mL 0.50 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30229746

Marca: Novus Biologicals NBP172773APC

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

IgG Fc Polyclonal antibody specifically detects IgG Fc in Canine samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Dot Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IgG Fc
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Dot Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado APC
Formulación PBS
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Dog IgG F(c) fragment
Método de purificación Multi-step
Cantidad 0.5 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Secondary
Especies diana Canine
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.