Learn More
RAB9A Antibody, Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™
Código de producto. 18586533 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18586533 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18586533 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP299423AF647
Rabbit Polyclonal Antibody
RAB9A Polyclonal antibody specifically detects RAB9A in Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno RAB9A
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 647
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen RAB9A, member RAS oncogene family, RAB9RAB9, member RAS oncogene family, ras-related protein Rab-9A
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the center region of the Human RAB9A
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Golgi Apparatus Markers, Membrane Trafficking and Chaperones, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9367
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG