missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Rab7a Antibody, DyLight 650, Novus Biologicals™

Código de producto. 18006288 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18006288 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18006288

Marca: Novus Biologicals NBP298732C

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Rab7a Polyclonal specifically detects Rab7a in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Rab7a
Aplicaciones Western Blot, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 650
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen CMT2B, FLJ20819, member RAS oncogene family, PSN, RAB7A, member RAS oncogene family, Ras-associated protein RAB7, ras-related protein Rab-7a
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the C-terminus of human Rab7a.
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cellular Markers, Endosome Markers, Neuroscience, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7879
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.