Learn More
RAB4A Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
Antígeno RAB4A
Concentración 200 μg/mL
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16826683
Ver documentos
Proteintech
10347-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16816683
Ver documentos
Proteintech
10347-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
The RAB4A antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human RAB4A. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The RAB4A antibody has been validated for the following applications: IF, IHC, WB, ELISA analysis.
Especificaciones
Especificaciones
RAB4A
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Unconjugated
Human, Rat, Mouse
IgG
200 μg/mL
Polyclonal
Rabbit
5867