Learn More
RAB4A Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16826683 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16826683 20 μL 20 microlitros
16816683 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16826683
Marca: Proteintech 103471AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
The RAB4A antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human RAB4A. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The RAB4A antibody has been validated for the following applications: IF, IHC, WB, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno RAB4A
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Concentración 200 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Especie del huésped Rabbit
Cantidad 20 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5867
Especies diana Human, Rat, Mouse
Isotype IgG