missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RAB3IL1 Antibody (OTI1B5), FITC, Novus Biologicals™

Código de producto. 18100467 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18100467 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18100467

Marca: Novus Biologicals NBP273774F

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

RAB3IL1 Monoclonal specifically detects RAB3IL1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno RAB3IL1
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1B5
Conjugado FITC
Dilución Flow Cytometry
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen GRAB, guanine nucleotide exchange factor for Rab3A, guanine nucleotide exchange factor for Rab-3A, RAB3A interacting protein (rabin3)-like 1, Rab-3A-interacting-like protein 1, Rab3A-interacting-like protein 1, Rabin3-like 1
Símbolos de los genes RAB3IL1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human RAB3IL1 (NP_037533) produced in HEK293T cells.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5866.0
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.