missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RAB3GAP1 Antibody, Biotin, Novus Biologicals™

Código de producto. 18531201 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18531201 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18531201 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP119154B

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

RAB3GAP1 Polyclonal antibody specifically detects RAB3GAP1 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno RAB3GAP1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Biotin
Dilución Western Blot
Formulación PBS
Alias de gen KIAA0066P130, RAB3 GTPase activating protein subunit 1 (catalytic), RAB3 GTPase-activating protein 130 kDa subunit, rab3 GTPase-activating protein catalytic subunit, Rab3-GAP, Rab3-GAP p130, RAB3GAPDKFZp434A012, WARBM1RAB3GAP130
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 350 and 400 of human RAB3 GTPase activating protein subunit 1 using the numbering given in entry NP_036365.1 (GeneID 22930).
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, GPCR, Neuroscience, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 22930
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.