Learn More
Abnova™ RAB38 Recombinant Protein
Código de producto. 16157642
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
25 microgramos
16157642 10 μg 10 microgramos
16167642 25 μg 25 microgramos
2 options
Código de producto. 16157642
Marca: Abnova™ H00023682P01.10ug
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Especificaciones
Número de acceso AAH15808
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulación 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
ID de gen (Entrez) 23682
Peso molecular 48.95
Nombre RAB38 (Human) Recombinant Protein (P01)
Intervalo de pH 8
Método de preparación In vitro wheat germ expression system
Método de purificación Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Pruebas de control de calidad 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Cantidad 10 μg
Fuente Wheat Germ (in vitro)
Inmunógeno MQAPHKEHLYKLLVIGDLGVGKTSIIKRYVHQNFSSHYRATIGVDFALKVLHWDPETVVRLQLWDIAGQERFGNMTRVYYREAMGAFIVFDVTRPATFEAVAKWKNDLDSKLSLPNGKPVSVVLLANKCDQGKDVLMNNGLKMDQFCKEHGFVGWFETSAKENINIDEASRCLVKHILANECDLMESIEPDVVKPHLTSTKVASCSGCAKS
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias de gen NY-MEL-1/rrGTPbp
Nombre común RAB38
Símbolo de gen RAB38
Reactividad cruzada Human
Especie Wheat Germ (in vitro)
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína GST
Formulario Solution