missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RAB31 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. p-200103729 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
30229299 20 μL 20 microlitros
30230300 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30229299

Marca: Novus Biologicals NBP33843620ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

RAB31 Polyclonal antibody specifically detects RAB31 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno RAB31
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen Rab22B, RAB31, member RAS oncogene family, Ras-related protein Rab-22B, ras-related protein Rab-31
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-195 of human RAB31 (NP_006859.2).,, Sequence:, MMAIRELKVCLLGDTGVGKSSIVCRFVQDHFDHNISPTIGASFMTKTVPCGNELHKFLIWDTAGQERFHSLAPMYYRGSAAAVIVYDITKQDSFYTLKKWVKELKEHGPENIVMAIAGNKCDLSDIREVPLKDAKEYAESIGAIVVETSAKNAINIEELFQGISRQIPPLDPHENGNNGTIKVEKPTMQASRRCC
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 11031
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.