Learn More
Rab27a Antibody (2E8), Novus Biologicals™
Código de producto. 30035499 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
50 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
30035499 50 μL 50 microlitros
30032022 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 30035499
Marca: Novus Biologicals NBP32635350ul
Rabbit Monoclonal Antibody
Rab27a Monoclonal antibody specifically detects Rab27a in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Rab27a
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 2E8
Conjugado Unconjugated
Dilución Flow Cytometry 1:50-1:200, ELISA
Formulación PBS, pH 7.4, 150mM NaCl and 50% glycerol
Alias de gen GS2rab-27, GTP-binding protein Ram, HsT18676, Rab-27, RAB27A, member RAS oncogene family, RAB27MGC117246, RAMras-related protein Rab-27A
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from Human Rab27a [UniProt P51159]
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 50 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5873
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20 to -70C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG