Learn More
RAB1B Antibody, DyLight 350, Novus Biologicals™
Código de producto. 18592036 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18592036 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18592036 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP318251UV
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Rabbit Polyclonal Antibody
RAB1B Polyclonal antibody specifically detects RAB1B in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno RAB1B
Aplicaciones Western Blot, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 350
Dilución Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen RAB1B, member RAS oncogene family, ras-related protein Rab-1B, small GTP-binding protein
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide from the C-terminal of Human RAB1B (aa. 179-189)
Método de purificación Peptide affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación GPCR, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 81876
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG