Learn More
RAB11FIP4 Antibody (OTI13B5), Biotin, Novus Biologicals™
Código de producto. 18191257 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18191257 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18191257 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP273764B
Mouse Monoclonal Antibody
RAB11FIP4 Monoclonal specifically detects RAB11FIP4 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Antígeno RAB11FIP4
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI13B5
Conjugado Biotin
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen ARFO2, Arfophilin-2, FIP4-Rab11, FLJ00131, KIAA1821arfophilin-2, MGC11316, MGC126566, RAB11 family interacting protein 4 (class II), rab11 family-interacting protein 4, Rab11-FIP4
Símbolos de los genes RAB11FIP4
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant protein fragment corresponding to amino acids 91-177 of human RAB11FIP4 (NP_116321) produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 84440.0
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2b