missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Rab11A Antibody (STo 7C10), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30143523 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30143523 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30143523

Marca: Novus Biologicals NBP250260CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Rab11A Monoclonal antibody specifically detects Rab11A in Human samples. It is validated for ELISA,Immunoprecipitation,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Rab11A
Aplicaciones ELISA, Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon STo 7C10
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen MGC1490, RAB 11A, member oncogene family, Rab-11, RAB11, RAB11A, member RAS oncogene family, YL8ras-related protein Rab-11A
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Rab11A peptide KQMSDRRENDM
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8766
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.