missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ R-Spondin 3 Antibody (rosmantuzumab) - Humanized, Novus Biologicals™

Código de producto. 30047585 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
50 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
30047585 1 mg 1 miligramo
30047912 100 μg 100 microgramos
30044478 50 μg 50 microgramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30047585

Marca: Novus Biologicals™ NBP3286541mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Human Monoclonal Antibody

R-Spondin 3 Monoclonal antibody specifically detects R-Spondin 3 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno R-Spondin 3
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon rosmantuzumab
Conjugado Unconjugated
Formulación Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2)
N.º de referencia del gen Q9BXY4
Alias de gen CRISTIN1, FLJ14440, hPWTSR, hRspo3, Protein with TSP type-1 repeat, PWTSR, Roof plate-specific spondin-3, R-spondin 3 homolog (Xenopus laevis), R-spondin-3, Thrombospondin type-1 domain-containing protein 2, thrombospondin, type I, domain containing 2, THSD2
Especie del huésped Human
Inmunógeno RSPO3
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 1 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 84870
Reconstitución Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.