Learn More
Novus Biologicals™ R-Spondin 3 Antibody (rosmantuzumab) - Humanized, Novus Biologicals™
Código de producto. 30044478 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
50 microgramos
30044478 50 μg 50 microgramos
30047585 1 mg 1 miligramo
30047912 100 μg 100 microgramos
3 options
Código de producto. 30044478
Marca: Novus Biologicals™ NBP32865450ug
Human Monoclonal Antibody
R-Spondin 3 Monoclonal antibody specifically detects R-Spondin 3 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno R-Spondin 3
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon rosmantuzumab
Conjugado Unconjugated
Formulación Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2)
N.º de referencia del gen Q9BXY4
Alias de gen CRISTIN1, FLJ14440, hPWTSR, hRspo3, Protein with TSP type-1 repeat, PWTSR, Roof plate-specific spondin-3, R-spondin 3 homolog (Xenopus laevis), R-spondin-3, Thrombospondin type-1 domain-containing protein 2, thrombospondin, type I, domain containing 2, THSD2
Especie del huésped Human
Inmunógeno RSPO3
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 84870
Reconstitución Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted.
Formulario Purified
Isotype IgG1