Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human/Mouse/Rat Activin A Protein
Código de producto. 18375577
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
1 mg
50 μg
Formulación:
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA con BSA como proteína transportadora.
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA.
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
50 microgramos
Código de producto. Cantidad Formulación unitSize
18375577 50 μg Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA. 50 microgramos
18779716 1 mg Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA con BSA como proteína transportadora. 1 miligramo
18177420 10 μg Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA con BSA como proteína transportadora. 10 microgramos
18757186 1 mg Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA. 1 miligramo
18126750 50 μg Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA con BSA como proteína transportadora. 50 microgramos
18117780 10 μg Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA. 10 microgramos
6 options
Código de producto. 18375577
Marca: R&D Systems™ 338AC050/CF
CHO derived
Measured by its ability to induce hemoglobin expression in K562 human chronic myelogenous leukemia cells. Schwall, R.H. et al. (1991) Method Enzymol. 198:340. The ED50 for this effect is 0.2-1.2 ng/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P08476
Para utilizar con (aplicación) Bioactivity
Formulación Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA.
ID de gen (Entrez) 3624
Peso molecular M.W. (Observed): 14 kDa, reducing conditions 24 kDa, non-reducing conditions; M.W. (theoretical): 13 kDa (monomer)
Nombre Activin A
Cantidad 50 μg
Fuente Chinese Hamster Ovary cell line, CHO-derived Activin A protein Gly311-Ser426
Requisitos de almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Forma estructural Disulfide-linked homodimer
Concentración de endotoxinas <0.01 EU / 1 μg of the protein by the LAL method.
Símbolo de gen INHBA
Conjugado Unconjugated
Recombinante Recombinant
Reconstitución Reconstitute at 100-500 μg/mL in sterile 4 mM HCl.
Grado de pureza o calidad >95%, by SDS-PAGE with silver staining.
Expresión Activin A