Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human/Mouse/Rat Activin A Protein
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
1 mg
50 μg
Formulación:
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA con BSA como proteína transportadora.
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA.
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
50 microgramos
Descripción
Measured by its ability to induce hemoglobin expression in K562 human chronic myelogenous leukemia cells. Schwall, R.H. et al. (1991) Method Enzymol. 198:340. The ED50 for this effect is 0.2-1.2 ng/mL.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P08476 |
| Para utilizar con (aplicación) | Bioactivity |
| Formulación | Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA con BSA como proteína transportadora. |
| ID de gen (Entrez) | 3624 |
| Peso molecular | M.W. (Observed): 14 kDa, reducing conditions 24 kDa, non-reducing conditions; M.W. (theoretical): 13 kDa (monomer) |
| Nombre | Activin A |
| Cantidad | 10 μg |
| Fuente | Chinese Hamster Ovary cell line, CHO-derived Activin A protein Gly311-Ser426 |
| Requisitos de almacenamiento | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after reconstitution. |
| Forma estructural | Disulfide-linked homodimer |
| Mostrar más |