Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human LIGHT/TNFSF14 Protein
Código de producto. p-4720222
Click to view available options
Formulación:
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS con BSA como proteína transportadora.
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS con trehalosa.
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
Código de producto. 18118680
Marca: R&D Systems™ 664LI025
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
Measured in a cell proliferation assay using HUVEC human umbilical vein endothelial cells. Conn, G. et al. (1990) Proc. Natl. Acad. Sci. USA 87:1323. The ED50 for this effect is 0.3-3 ng/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso O43557
Para utilizar con (aplicación) Bioactivity
Formulación Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS con BSA como proteína transportadora.
ID de gen (Entrez) 8740
Peso molecular M.W. (Observed): 25 kDa, reducing conditions; M.W. (theoretical): 20.9 kDa
Nombre LIGHT/TNFSF14
Cantidad 25 μg
Fuente Mouse myeloma cell line, NS0-derived human LIGHT/TNFSF14 protein Met 10-His tag GGGSGGGSGGGSIEGR Human Light (Asp74-Val240) (N-terminus) Accession # O43557 (C-terminus)
Requisitos de almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Concentración de endotoxinas <0.10 EU / 1 μg of the protein by the LAL method.
Símbolo de gen TNFSF14
Conjugado Unconjugated
Recombinante Recombinant
Reconstitución Reconstitute at 100 μg/mL in sterile PBS containing (at least 0.1% human or bovine serum albumin.)
Grado de pureza o calidad >95%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining.
Expresión LIGHT/TNFSF14