Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human IL-2 Protein
Código de producto. 18116540
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
500 μg
50 μg
Formulación:
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA con BSA como proteína transportadora.
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA.
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad Formulación unitSize
18116540 10 μg Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA. 10 microgramos
18374018 10 μg Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA con BSA como proteína transportadora. 10 microgramos
18370328 50 μg Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA. 50 microgramos
18157790 50 μg Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA con BSA como proteína transportadora. 50 microgramos
18624749 500 μg Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA con BSA como proteína transportadora. 500 microgramos
5 options
Código de producto. 18116540
Marca: R&D Systems™ 202IL010/CF
Version with mutation found in aldesleukin Available!
Measured in a cell proliferation assay using CTLL-2 mouse cytotoxic T cells. Gearing, A.J.H. and C.B. Bird (1987) in Lymphokines and Interferons, A Practical Approach. Clemens, M.J. et al. (eds): IRL Press. 295. The ED50 for this effect is 0.05-0.25 ng/mL. The specific activity of Recombinant Human IL-2 is approximately 2.1 x 104 IU/μg, which is calibrated against recombinant human IL-2 WHO International Standard (NIBSC code: 86/500).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P60568
Para utilizar con (aplicación) Bioactivity
Formulación Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA.
ID de gen (Entrez) 3558
Peso molecular 13 kDa, under reducing conditions.
Nombre IL-2
Cantidad 10 μg
Fuente E. coli-derived human IL-2 protein Ala21-Thr153, with an N-terminal Met
Requisitos de almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Concentración de endotoxinas <0.10 EU / 1 μg of the protein by the LAL method.
Símbolo de gen IL2
Conjugado Unconjugated
Recombinante Recombinant
Reconstitución Reconstitute at 100 μg/mL in sterile 100 mM Acetic Acid. Alternatively, reconstitute at 100 μg/mL in sterile deionized water and use within 24 hours, store (at 2°C to 8°C.)
Grado de pureza o calidad >97%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.
Expresión IL-2