Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human CD40 Ligand/TNFSF5 (aa 108-261) Protein
Código de producto. 18167060
Change view
Click to view available options
Formulación:
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en NaH2PO4 NaCl y EDTA.
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en NaH2PO4, NaCl y EDTA con BSA como proteína transportadora.
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
Código de producto. Formulación unitSize
18167060 Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en NaH2PO4, NaCl y EDTA con BSA como proteína transportadora. 50 microgramos
18188520 Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en NaH2PO4 NaCl y EDTA. 50 microgramos
2 options
Código de producto. 18167060
Marca: R&D Systems™ 6245CL050
A New rh CD40 Ligand is Available! ∼1000 fold better activity; HEK293 expressed; HA tag!
Measured in a cell proliferation assay using B cell-enriched peripheral blood mononuclear cells (PBMC) in the presence of IL-4. Spriggs, M.K. et al. (1992) J. Exp. Med. 176:1543. The ED50 for this effect is 1-3.00 μg/mL in the presence of 20 ng/mL of recombinant human IL-4.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P29965
Para utilizar con (aplicación) Bioactivity
Formulación Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en NaH2PO4, NaCl y EDTA con BSA como proteína transportadora.
ID de gen (Entrez) 959
Peso molecular M.W. (Observed): 18 kDa, reducing conditions; M.W. (theoretical): 16.9 kDa (monomer)
Nombre CD40 Ligand/TNFSF5 aa 108-261
Cantidad 50 μg
Fuente E. coli-derived human CD40 Ligand/TNFSF5 protein Glu108-Leu261, with an N-terminal Met
Requisitos de almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 3 months, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution.
Concentración de endotoxinas <0.10 EU / 1 μg of the protein by the LAL method.
Símbolo de gen CD40LG
Conjugado Unconjugated
Recombinante Recombinant
Reconstitución Reconstitute at 500 μg/mL in PBS containing (at least 0.1% human or bovine serum albumin.)
Grado de pureza o calidad >97%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.
Expresión CD40 Ligand/TNFSF5