Learn More
Ácido (R)-2-(Boc-amino)butírico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Descripción
(R)-2-(Boc-amino)butyric acid is used in coupling reaction. Also used in preparation of dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido (R)-2-(Boc-amino)butírico se utiliza en la reacción de acoplamiento. También se utiliza en la preparación de colorantes.
Solubilidad
Soluble en DMF (1 mmol en 1 ml DMF).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de los agentes oxidantes fuertes y del calor.
El ácido (R)-2-(Boc-amino)butírico se utiliza en la reacción de acoplamiento. También se utiliza en la preparación de colorantes.
Solubilidad
Soluble en DMF (1 mmol en 1 ml DMF).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de los agentes oxidantes fuertes y del calor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | (R)-2-(Boc-amino)butyric acid |
Color | Amarillo |
Cantidad | 5 g |
Información de solubilidad | Soluble in DMF (1mmol in 1ml DMF). |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 203.24 |
Porcentaje de pureza | 95% |
Forma física | Líquido |