Learn More
(R)-(+)-1-[2-(Difenilfosfina)fenil]etilamina, 97 +%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15425536
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15425536 250 mg 250 miligramos
15415536 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15425536 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60173.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 192057-60-6 | C20H20NP | 305.36 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 192057-60-6
Fórmula molecular C20H20NP
Peso molecular (g/mol) 305.36
Número MDL MFCD17013986
Clave InChI KPFJIPHGQGHIMM-XISACWJONA-N
Sinónimo r-1-2-diphenylphosphino phenyl ethanamine, r-1-2-diphenylphosphino phenyl ethylamine, r-+-1-2-diphenylphosphino phenyl ethylamine, 1r-1-2-diphenylphosphanyl phenyl ethanamine, alphachiron 200945a694, r-2-1-aminoethyl triphenylphosphine, r-1-2-diphenylphosphanyl phenyl ethan-1-amine, 1r-1-2-diphenylphosphanyl phenyl ethan-1-amine, r-+-1-2-diphenylphosphino phenyl ethylamine, 97+%, r-1-2-diphenylphosphino phenyl ethylamine,min
PubChem CID 71463645
Nombre IUPAC (1R)-1-(2-difenilfosfanilfenil)etanamina
SMILES C[C@@H](N)C1=CC=CC=C1P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(+)-1-[2-(Diphenylphosphino)phenyl]ethylamine
Punto de fusión 75°C to 81°C
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Air Sensitive
Rotación óptica +55° (c=0.5 in Chloroform)
Formula Weight (peso de la fórmula) 305.35
Porcentaje de pureza ≥97%