accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 192057-60-6

H3C(R)PNH2

CAS RN 192057-60-6

IUPAC Nombre: 1-[2-(diphenylphosphanyl)phenyl]ethan-1-amine
Sinónimos: 1-[2-(diphenylphosphanyl)phenyl]ethanamine
Peso molecular (g/mol): 305.36
Fórmula molecular: C20H20NP
InChi Key: KPFJIPHGQGHIMM-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(N)C1=CC=CC=C1P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados