Learn More
Quinolina-2-tiol, 97 %, Thermo Scientific™
34.30€ - 329.00€
CAS | 2637-37-8 |
---|---|
Fórmula molecular | C9H7NS |
Peso molecular (g/mol) | 161.222 |
Número MDL | MFCD00006751 |
Clave InChI | KXZSVYHFYHTNBI-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | quinoline-2-thiol, 2-quinolinethiol, 2 1h-quinolinethione, thiocarbostyril, 2-mercaptoquinoline, 2-quinolinylthiol, carbostyril, thio, mercaptoquinoline, 2-quinoline thiol, quinoline-2-thione |
PubChem CID | 1800393 |
Nombre IUPAC | 1H-quinolina-2-tiona |
SMILES | C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=S)N2 |
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones2El quinolinetiol se ha utilizado para estudiar el comportamiento electroquímico del 2-quinolinetiol utilizando un electrodo de gota de mercurio colgante.
Solubilidad
Soluble en agua. (50 g/l en 20 °C).
Notas
Almacenar en un lugar fresco y oscuro. Almacenar alejado de materiales incompatibles, como agentes oxidantes.
2637-37-8 | |
161.222 | |
KXZSVYHFYHTNBI-UHFFFAOYSA-N | |
1800393 | |
C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=S)N2 |
C9H7NS | |
MFCD00006751 | |
quinoline-2-thiol, 2-quinolinethiol, 2 1h-quinolinethione, thiocarbostyril, 2-mercaptoquinoline, 2-quinolinylthiol, carbostyril, thio, mercaptoquinoline, 2-quinoline thiol, quinoline-2-thione | |
1H-quinolina-2-tiona |
Especificaciones
Quinoline-2-thiol | |
174°C to 176°C | |
C9H7NS | |
quinoline-2-thiol, 2-quinolinethiol, 2 1h-quinolinethione, thiocarbostyril, 2-mercaptoquinoline, 2-quinolinylthiol, carbostyril, thio, mercaptoquinoline, 2-quinoline thiol, quinoline-2-thione | |
KXZSVYHFYHTNBI-UHFFFAOYSA-N | |
1H-quinolina-2-tiona | |
1800393 | |
97% |
2637-37-8 | |
De amarillo a naranja | |
MFCD00006751 | |
Soluble in water. (50g/L at 20°C) | |
C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=S)N2 | |
161.222 | |
161.22 | |
Polvo |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H315-H319-H335
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335.
missing translation for 'einecsNumber' : 220-132-4
missing translation for 'rtecsNumber' : FG7360000
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes