Learn More
Elemento calefactor Quickfit™
El elemento calefactor Quickfit™ es una pieza de repuesto para uso con los destiladores de la serie QSW4.
Marca: Scilabware QWSH4
532.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.30000kg
Descripción
- Elemento calefactor cromado
- Incluye 2 termostatos independientes reajustables
- Protege el destilador si se produce un fallo en el suministro de agua
Especificaciones
2 termostatos | |
Elemento de calentamiento | |
3 kW | |
Cromado |
Destilador de la serie QWS4 | |
230 V | |
50/60 Hz |