Descripción
Allows for the quick and easy determination of sulfate in solutions. Macherey Nagel™ Quantofix™ Sulfate Test Strip Kits are semi-quantitative, come pre-calibrated and contain all necessary equipment and reagents.
- Rápidas: proporcionan resultados fiables en dos minutos
- Excelentes para su uso en el sector de las bebidas
- Precisas: tablas de colores ajustadas y comprobadas mediante el uso de soluciones estándar certificadas
- Vida útil: 2,5 años, almacenar por debajo de 30 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Indicador de color | De rojo a amarillo |
| Formato | Tira |
| Para utilizar con (aplicación) | Determinación de sulfato |
| Graduaciones | <200, >400, >800, >1200, >1600 mg/l SO42- |
| Cantidad | 100/paq. |
| Requisitos de almacenamiento | 30 °C |
| Tiempo de prueba | 2 min |
| Tipo | Tiras de prueba semicualitativas |