Descripción
Allows for the quick and easy determination of nitrate and nitrite in solutions. Macherey Nagel™ Quantofix™ Nitrate 3000 Test Strip Kits are semi-quantitative, come pre-calibrated and contain all necessary equipment and reagents.
- Listo para su uso
- Útil para comprobar los lubricantes de refrigeración y el agua potable
- Rápidos: proporcionan resultados fiables en un minuto
- Precisas: tablas de colores ajustadas y comprobadas mediante el uso de soluciones estándar certificadas
- Vida útil: 2,5 años, almacenar por debajo de 30 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Indicador de color | De amarillo a rojo |
| Formato | Tira |
| Para utilizar con (aplicación) | Determinación de nitrito 3000 |
| Graduaciones | 0, 100, 300, 600, 1000, 2000, 3000 mg/l NO2- |
| Cantidad | 100/paq. |
| Requisitos de almacenamiento | 30 °C |
| Tiempo de prueba | 30 s |
| Tipo | Tiras de prueba semicualitativas |