Learn More
Macherey-Nagel™ Kits de tiras reactivas de cobre Quantofix™
Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Indicador de color:
De blanco a rojo/violeta
Tamaño de la unidad:
100 PCS
Descripción
Permite la determinación rápida y sencilla de cobre en soluciones. Los kits de tiras reactivas de cobre Macherey Nagel™ Quantofix™ son semicuantitativos, se suministran precalibrados y contienen todo el equipo y los reactivos necesarios.
- Listo para su uso
- Rápidos: proporcionan resultados fiables en cuestión de 20 segundos
- Excelente para el proceso de galvanización y el muestreo de aguas
- Precisos: tablas de colores ajustadas y comprobadas mediante el uso de soluciones estándar certificadas
- Vida útil: 2,5 años, almacenar por debajo de 30 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Indicador de color | De blanco a rojo/violeta |
| Formato | Tira |
| Para utilizar con (aplicación) | Determinación de cobre |
| Graduaciones | 0, 10, 30, 100, 300 mg/l Cu1+/2+ |
| Cantidad | 100/paq. |
| Requisitos de almacenamiento | 30 °C |
| Tiempo de prueba | 20 s |
| Tipo | Tiras de prueba semicualitativas |