Learn More
BINDER™ Documentación de calificación IQ/OQ
Tienda BINDER Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Cámaras BINDER series BD, BF, ED, FD, FED, FDL, FP, M, C, CB, KB, KT, MK, MKT, VD, VDL, UF V
Cámaras BINDER series KBF P, KBF LQC, KBW, KBWF
Cámaras BINDER series KBF, KBF-S, KMF, MKF, MKFT
Tipo de producto:
Documentos de cualificación IQ/OQ - PDF
Documentos de cualificación IQ/OQ: copia impresa dentro de la carpeta
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Parámetros en función de la unidad
- Disponible como copia impresa en carpeta o documento PDF
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Cámaras BINDER series KBF, KBF-S, KMF, MKF, MKFT |
| Descripción | Documentos de cualificación: copia impresa dentro de la carpeta; documentos IQ/OQ: documentos de apoyo para la validación realizada por los clientes, que constan de: Listas de comprobación de IQ/OQ, incluida la guía de calibración y la documentación completa de la unidad; parámetros: valores de temperatura y humedad |
| Duración | Bajo pedido |
| Tipo de producto | Documentos de cualificación IQ/OQ: copia impresa dentro de la carpeta |
| Service Offering | Documentos de apoyo para la validación realizada por los clientes |
| Incluye | Las listas de comprobación de IQ/OQ incluyen la guía de calibración y la documentación completa de la unidad |