Learn More
BINDER™ Documentación de calificación IQ/OQ
Código de producto. 16404019 Tienda BINDER Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Cámaras BINDER series BD, BF, ED, FD, FED, FDL, FP, M, C, CB, KB, KT, MK, MKT, VD, VDL, UF V
Cámaras BINDER series KBF P, KBF LQC, KBW, KBWF
Cámaras BINDER series KBF, KBF-S, KMF, MKF, MKFT
Tipo de producto:
Documentos de cualificación IQ/OQ - PDF
Documentos de cualificación IQ/OQ: copia impresa dentro de la carpeta
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 16404019
Marca: BINDER™ 70570003
Qualification documents - IQ/OQ documents – supporting documents for validation performed by customers, consisting of: IQ/OQ checklists incl. calibration guide and comprehensive unit documentation; parameters: temperature, humidity, and light values
  • Parámetros en función de la unidad
  • Disponible como copia impresa en carpeta o documento PDF
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Cámaras BINDER series KBF P, KBF LQC, KBW, KBWF
Descripción Documentos de cualificación: digital en formato PDF; documentos IQ/OQ: documentos de apoyo para la validación realizada por los clientes, que constan de: Listas de comprobación de IQ/OQ, incluida la guía de calibración y la documentación completa de la unidad; parámetros: valores de temperatura, humedad e iluminación
Duración Bajo pedido
Tipo de producto Documentos de cualificación IQ/OQ - PDF
Service Offering Documentos de apoyo para la validación realizada por los clientes
Incluye Las listas de comprobación de IQ/OQ incluyen la guía de calibración y la documentación completa de la unidad