Learn More
QRSL Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. 18655840 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.01 ml
0.02 ml
18655840 0.02 mL 0.02 ml
18623161 0.1 mL 0.01 ml
2 options
Código de producto. 18655840
Marca: Novus Biologicals NBP2947080.02ml
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Rabbit Polyclonal Antibody
QRSL Polyclonal antibody specifically detects QRSL in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno QRSL
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen DKFZp564C1278, EC 6.3.5, EC 6.3.5.-, FLJ10989, FLJ12189, FLJ13447, GatA, glutaminyl-tRNA synthase (glutamine-hydrolyzing)-like 1, Glutaminyl-tRNA synthase-like protein 1, glutamyl-tRNA(Gln) amidotransferase subunit A homolog
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 289-528 of human QRSL1 (NP_060762.3). ELSSEVQSLWSKAADLFESEGAKVIEVSLPHTSYSIVCYHVLCTSEVASNMARFDGLQYGHRCDIDVSTEAMYAATRREGFNDVVRGRILSGNFFLLKENYENYFVKAQKVRRLIANDFVNAFNSGVDVLLTPTTLSEAVPYLEFIKEDNRTRSAQDDIFTQAVNMAGLPAVSIPVALSNQGLPIGLQFIGRAFCDQQLLTVAKWFEKQVQFPVIQLQELMDDCSAVLENEKLASVSLKQ
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.02 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Endocrinology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55278
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG