missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

QPRT Antibody (OTI1C10), FITC, Novus Biologicals™

Código de producto. 18197266 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18197266 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18197266

Marca: Novus Biologicals NBP273761F

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

QPRT Monoclonal specifically detects QPRT in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno QPRT
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1C10
Conjugado FITC
Dilución Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen EC 2.4.2.19, nicotinate-nucleotide pyrophosphorylase (carboxylating), QAPRTase, QPRTasenicotinate-nucleotide pyrophosphorylase [carboxylating], quinolinate phosphoribosyltransferase, Quinolinate phosphoribosyltransferase [decarboxylating]
Símbolos de los genes QPRT
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human QPRT (NP_055113) produced in HEK293T cells.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23475.0
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.