missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

QKI/Quaking Antibody (S01-3F7), Novus Biologicals™

Código de producto. 18667303 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18667303 100 μg 100 microlitros
18667123 50 μg 50 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18667303

Marca: Novus Biologicals NBP319753100ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

QKI/Quaking Monoclonal antibody specifically detects QKI/Quaking in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno QKI/Quaking
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon S01-3F7
Concentración 0.3 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA
Alias de gen DKFZp586I0923, HKQ, homolog of mouse quaking QKI (KH domain RNA binding protein), Hqk, hqkI, protein quaking, QK, QK1, QK3, quaking homolog, KH domain RNA binding (mouse), RNA binding protein HQK
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide of human QKI/Quaking (Uniprot # Q96PU8)
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9444
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.