Learn More
Novus Biologicals™ Q-VD-OPH Inhibitor Peptide
Código de producto. p-5538753 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
3 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
3 miligramos
5 miligramos
18748003 1 mg 1 miligramo
18110683 3 mg 3 miligramos
18180784 5 mg 5 miligramos
3 options
Código de producto. 18748003
Marca: Novus Biologicals™ NBP229391
Applications: Functional, In vitro assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Off-white
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Cantidad 1 mg
Para uso exclusivo en investigación