Learn More
Novus Biologicals™ Q-VD-OPH Inhibitor Peptide
Código de producto. 18110683 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
3 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
3 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18110683 3 mg 3 miligramos
18748003 1 mg 1 miligramo
18180784 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18110683 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBP2293913MG
Applications: Functional, In vitro assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especie del huésped Humano
Color Off-white
Para utilizar con (aplicación) Functional, In vitro assay
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Cantidad 3 mg
Tipo de producto Q-VD-OPH Inhibitor Peptide
Peso molecular 513
Inhibidores Q-VD-OPH
Formulario Semi-solid
Para uso exclusivo en investigación