Descripción
Accesorio para la serie de baños secos digitales.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Baño seco digital Q-Flip |
| Admite | 24 tubos de 1,5 ml, 32 de 0,2 ml o 14 de 0,5 ml |
| Tipo | Bloque para termobloque |