missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pyruvate Dehydrogenase E1-alpha subunit Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. p-200073909 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
25 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
25 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18227850 100 μL 100 microlitros
18699147 25 μL 25 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18227850

Marca: Novus Biologicals NBP254747

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Pyruvate Dehydrogenase E1-alpha subunit Polyclonal specifically detects Pyruvate Dehydrogenase E1-alpha subunit in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Pyruvate Dehydrogenase E1-alpha subunit
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000
Formulación PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen EC 1.2.4.1, PDHA, PDHE1-A type I, PHE1APDHCE1A, pyruvate dehydrogenase (lipoamide) alpha 1, pyruvate dehydrogenase complex, E1-alpha polypeptide 1, pyruvate dehydrogenase E1 component subunit alpha, somatic form, mitochondrial
Símbolos de los genes PDHA1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against a Recombinant Protein corresponding to amino acids:YCRSGKGPILMELQTYRYHGHSMSDPGVS
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Core ESC Like Genes, Lipid and Metabolism, Signal Transduction, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5160
Especificidad de la prueba Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.