Learn More
Pyridoxal Kinase/PDXK Antibody (OTI5H5), PE/Cy7, Novus Biologicals™
Código de producto. 18119845 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18119845 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18119845 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP273754PECY7
Mouse Monoclonal Antibody
Pyridoxal Kinase/PDXK Monoclonal specifically detects Pyridoxal Kinase/PDXK in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Pyridoxal Kinase/PDXK
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI5H5
Conjugado PE-Cyanine7
Dilución Flow Cytometry
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen C21orf124, C21orf97, chromosome 21 open reading frame 124, DKFZp566A071, EC 2.7.1.35, FLJ21324, FLJ37311, MGC15873, MGC31754, MGC52346, PKHchromosome 21 open reading frame 97, PNKhuman pyridoxal kinase, EC 2.7.1.3510FLJ31940, PRED79, pyridoxal (pyridoxine, vitamin B6) kinase, pyridoxal kinase, pyridoxamine kinase, Pyridoxine kinase, vitamin B6 kinase
Símbolos de los genes PDXK
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human Pyridoxal Kinase/PDXK (NP_03672) produced in HEK293 cell.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8566.0
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Isotype IgG2a