Learn More
Piridina d5, 99,5 % (isotópico), Thermo Scientific Chemicals
31.60€ - 156.00€
CAS | 7291-22-7 |
---|---|
Fórmula molecular | C5H5N |
Peso molecular (g/mol) | 84.13 |
Número MDL | MFCD00044639 |
Clave InChI | JUJWROOIHBZHMG-RALIUCGRSA-N |
Sinónimo | pyridine-d5, 2h5 pyridine, c5d5n, 2 h? pyridine, pyridine d5, pyridine,crude,light, pyridine, perdeutero, ∼2∼h_5_ pyridine, de85c |
PubChem CID | 558519 |
Nombre IUPAC | (²H₅)piridina |
SMILES | [2H]C1=NC([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11314438
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042341.SA |
2 Ea. | |||||||
11304438
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042341.KV |
10 ud. |
156.00€
paquete de 10 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
7291-22-7 | |
84.13 | |
JUJWROOIHBZHMG-RALIUCGRSA-N | |
558519 | |
[2H]C1=NC([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H] |
C5H5N | |
MFCD00044639 | |
pyridine-d5, 2h5 pyridine, c5d5n, 2 h? pyridine, pyridine d5, pyridine,crude,light, pyridine, perdeutero, ∼2∼h_5_ pyridine, de85c | |
(²H₅)piridina |
Especificaciones
Pyridine-d5 | |
Isotopic | |
20°C (68°F) | |
Ampollas pregraduadas | |
7291-22-7 | |
115°C | |
MFCD00044639 | |
114377 | |
JUJWROOIHBZHMG-RALIUCGRSA-N | |
(²H₅)piridina | |
558519 | |
99.5% |
Líquido en ampollas pregraduadas, 1 ml/ampolla | |
1.05 g/mL | |
Unpleasant | |
1.506 | |
-42°C | |
C5H5N | |
UN1282 | |
pyridine-d5, 2h5 pyridine, c5d5n, 2 h? pyridine, pyridine d5, pyridine,crude,light, pyridine, perdeutero, ∼2∼h_5_ pyridine, de85c | |
[2H]C1=NC([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H] | |
84.13 | |
84.14 |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H225-H302-H312-H332
Highly flammable liquid and vapor.
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
Harmful if inhaled.
P210-P233-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H225-H302+H312+H332-H315-H319
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 3; Packing Group: II; Proper Shipping Name: PYRIDINE
missing translation for 'einecsNumber' : 203-720-2
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only